Läs mer
Eicosane, 99 %
Produktkod. 10636734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636734 500 g Glasflaska 500g
10246640 2 g Glasflaska 2g
10144410 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10636734 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204375000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-95-8
Molekylformel C20H42
Molekylvikt (g/mol) 282.56
MDL-nummer MFCD00009344
InChI-nyckel CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID 8222
ChEBI CHEBI:43619
IUPAC-namn icosane
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Eicosane
Smältpunkt 36,0 °C till 38,0 °C
Färg Vitt
Densitet 0.7886g/mL, 0.7886
Kokpunkt 220,0 °C (30,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)18CH3
Kvantitet 500 g
Beilstein 01, 174
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter
Formel vikt 282.54
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Eicosane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.