Läs mer
Descripción
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| n-Eicosane | 112-95-8 | 1000 μg/ml |
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | n-Eicosane |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| CAS | 112-95-8, 75-09-2 |
| CAS Min % | 0.1, 99.9 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylformel | C20H42 |
| MDL-nummer | MFCD00009344 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI-nyckel | CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Eicosane
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.