Läs mer
n-Eicosane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16319237 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16319237 1 mL
1 options
Produktkod. 16319237 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1820
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
n-Eicosane112-95-81000 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Especificaciones
Kemiskt namn eller material n-Eicosane
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 112-95-8, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C20H42
MDL-nummer MFCD00009344
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn icosane
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 282.56
PubChem CID 8222
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:43619
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Eicosane
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Consejos de prudencia
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.