Läs mer
Eicosane, TRC
Produktkod. 30377730
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30377730 10 g
1 options
Produktkod. 30377730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE47749010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Eicosane
CAS 112-95-8
Molekylformel C20 H42
Kvantitet 10 g
Synonym Eicosane, MPCM 37, NSC 62789, Parafol 20Z, n-Eicosane
InChI formel InChI=1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn icosane
Molekylvikt (g/mol) 282.55
Formel vikt 282.3287