Läs mer
Eicosanedial, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eicosanedial |
| CAS | 1951435-37-2 |
| Molekylformel | C20 H38 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O2/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22/h19-20H,1-18H2 |
| LEDER | O=CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | icosanedial |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.514 |
| Formel vikt | 310.287 |