Läs mer
Eicosanedioinsyra, TRC
Produktkod. 30370918
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30370918 1 g
1 options
Produktkod. 30370918 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE4768601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eicosanedioic Acid
CAS 2424-92-2
Molekylformel C20H38O4
Kvantitet 1 g
Synonym 1,18-Octadecanedicarboxylic Acid, 1,20-Eicosanedioic Acid, C 20, C 20 Fatty Acid, Eicosan-1,20-dioic Acid, Octadecamethylenedicarboxylic Acid, SL 20-90, SL 20-93, SL 20-99
InChI formel InChI=1S/C20H38O4/c21-19(22)17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(23)24/h1-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
LEDER OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 342.51
Formel vikt 342.277