missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eicosanoic-20,20,20-d3 Acid, CDN

Produktkod. 30320208
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320208 0.1 g 0.1g
30308813 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320208 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND52540.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Eicosanoic Acid-20,20,20-D3
CAS 202480-70-4
Molekylformel C20 D3 H37 O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym Eicosanoic-20,20,20-d3 acid (9 CI), Eicosanoic Acid-20,20,20-D3, Eicosanoic acid-d3, Arachidic-20,20,20-d3 acid, Arachidic acid-20,20,20-d3, Arachidic acid-ω-d3
InChI formel InChI=1 S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn 20,20,20-trideuterioicosanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 315.5489
Formel vikt 315.3217 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.