Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eikosansyra, 99%
Produktkod. 10714041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10714041 1 g Glasflaska 1g
10416730 10 g Glasflaska 10g
10540794 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10714041 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 117720010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-30-9
Molekylformel C20H40O2
Molekylvikt (g/mol) 312.54
MDL-nummer MFCD00002755
InChI-nyckel VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
IUPAC-namn ikonsyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eicosanoic acid
Smältpunkt 74.0°C to 77.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 328.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)18CO2H
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 753
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in hot absolute alcohol, benzene,, chloroform and ether
Formel vikt 312.52
Procent renhet 99%
Fysisk form Glistening Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.