Läs mer
Eicosapentaenoic acid ethyl ester, MedChemExpress
Produktkod. 16492206
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492206 500 mg
16484467 50 mg
16418446 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16492206 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0747
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eicosapentaenoic acid ethyl ester
Fysisk form Liquid
CAS 86227-47-6
Färg Light Yellow
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H34O2
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym EPA ethyl ester Ethyl eicosapentaenoate
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (100.85 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(OCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 330.5
Formel vikt 330.5
Procent renhet 98.0%