Läs mer
Eikosapentaensyraetylester, TRC
Produktkod. 30179743
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179743 100 mg
30180191 10 mg
30180078 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179743 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE477805100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86227-47-6
Molekylformel C22 H34 O2
Molekylvikt (g/mol) 330.5
Synonym (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, ethyl ester, (all-Z)-, (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, AMR 101, Epadel, Epadel S 300, Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate, Ethyl eicosapentaenoate, Ethyl eicosapentanoate, Icosapent ethyl, Incromega EPA, Timnodonic acid ethyl ester, Vascepa, cis-Eicosapentaenoic acid ethyl ester
IUPAC-namn etyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-ikosa-5,8,11,14,17-pentaenoat
LEDER CCOC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (EPA EE)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17-
Formel vikt 330.2559