Läs mer
Eicosapentaenoic Acid, MedChemExpress
Produktkod. p-200096362
Encompass_Preferred
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
Produktkod. 16494437
Brand: Medchem Express HYB0660
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Eicosapentaenoic Acid (EPA) is an orally active Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid (ω-3 LC-PUFA).
Eicosapentaenoic Acid exhibits a DNA demethylating action that promotes the re-expression of the tumor suppressor gene CCAAT/enhancer-binding protein δ (C/EBPδ). Eicosapentaenoic Acid activates RAS/ERK/C/EBPβ pathway through H-Ras intron 1 CpG island demethylation in U937 leukemia cells. Eicosapentaenoic Acid can promote relaxation of vascular smooth muscle cells and vasodilation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eicosapentaenoic Acid
CAS 10417-94-4
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H30O2
Kvantitet 50 mg
Synonym EPA Timnodonic acid
Löslighetsinformation Ethanol : ≥ 100 mg/mL (330.63 mM) ∣DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.24 mM)
LEDER CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 302.45
Formel vikt 302.45
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.