Läs mer
Eicosapentaensyra, TRC
Produktkod. 30371603
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30371603 100 mg
1 options
Produktkod. 30371603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE477800100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis Eicosapentaenoic acid (EPA)
CAS 10417-94-4
Molekylformel C20 H30 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (6CI), 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)-δ5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-cis)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, EPA, EPA 45G, Eicosapentaenoic acid, Eye-Q, Icosapent, Incromega E 7010SR, PlusEPA, Ropufa 70, Timnodonic acid, cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, o 3Mega+ Joy
InChI formel InChI=1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
LEDER CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
IUPAC-namn (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-ikosa-5,8,11,14,17-pentaensyra
Molekylvikt (g/mol) 302.45
Formel vikt 302.2246