Beskrivning
EID1 Polyclonal specifically detects EID1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigen | EID1 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | 21 kDa pRb-associated protein, C15orf3PTD014, CREBBP/EP300 inhibitor 1, CREBBP/EP300 inhibitory protein 1MGC138884, CRI1EP300-interacting inhibitor of differentiation 1, E1A-like inhibitor of differentiation 1, EID-1MGC138883, EP300 interacting inhibitor of differentiation 1, IRO45620, NB4 apoptosis related protein, Rb- and p300-binding protein EID-1, RBP21, retinoblastoma protein-associated protein |
| Gensymboler | EID1 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MSEMAELSELYEESSDLQMDVMPGEGDLPQMEVGSGSRELSLRPSRSGAQQLEEEGPMEEEEAQPMAAPEGKRSLANGPNAGEQPGQVAGADFESED |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?