missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ EIDD 1931

Beskrivning
EIDD 1931 is a viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) inhibitor and broad spectrum antiviral nucleotide. Inhibits replication of a range of RNA viruses including influenza, Ebola, HCV, and human and zoonotic coronaviruses (IC50 values are 0.15 and 0.3 μM for inhibition of MERS-CoV and SARS-CoV-2 replication in vitro). Increases mutation rates and induces lethal mutagenesis in viral RNA. Also inhibits replication of mouse hepatitis virus with mutations conferring resistance to remdesivir (Cat. No. 7226).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxycytidine |
| CAS | 3258-02-4. |
| Kvantitet | 25 mg |
| Mål | RNA/DNA Polymerase Inhibitors |
| Molekylformel | C9H13N3O6 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?