missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eidd 1931, TRC

Produktkod. 30134246
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134246 1 g
30135369 500 mg
30009368 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9858001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3258-02-4
Molekylformel C9 H13 N3 O6
Molekylvikt (g/mol) 259.22
Synonym N4-Hydroxycytidine, N-Hydroxy-Cytidine, Nhc, (Z)-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Tetrahydrofuran-2-Yl)-4-(Hydroxyimino)-3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-One, Molnupiravir Impurity B, Eidd 1931
LEDER Oc[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C\C(=N/O)\Nc2=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Hydroxycytidine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O7/c1-6(2)12(19)22-5-7-9(17)10(18)11(23-7)16-4-3-8(15-21)14-13(16)20/h3-4,6-7,9-11,17-18,21H,5H2,1-2H3,(H,14,15,20)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1
Formel vikt 259.0804
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.