Läs mer
EIDD 2801, TRC
Produktkod. 30006375
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006375 50 mg
30004041 25 mg
30005900 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE98579550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2492423-29-5
Molekylformel C13 H19 N3 O7
Molekylvikt (g/mol) 329.306
Synonym Uridine, 4-oxime, 5'-(2-methylpropanoate), (4Z)- (ACI), EIDD 1931-isopropyl ester, EIDD 2801, Lagevrio, MK-4482, Molnupiravir, β-D-N4 hydroxycytidine-5'-isopropyl ester, Uridine (4Z)-4-oxime 5'-(2-methylpropanoate)
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-[(4Z)-4-hydroxyimino-2-oxopyrimidin-1-yl]oxolan-2-yl]metyl-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C\C(=N\O)\NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molnupiravir
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O7/c1-6(2)12(19)22-5-7-9(17)10(18)11(23-7)16-4-3-8(15-21)14-13(16)20/h3-4,6-7,9-11,17-18,21H,5H2,1-2H3,(H,14,15,20)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1
Formel vikt 329.122