missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
EIF1A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-16289
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
EIF1A Polyclonal specifically detects EIF1A in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| EIF1A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
| eIF-1A, EIF1AP1, eIF-4C, EIF4C, eukaryotic translation initiation factor 1A, X chromosome, eukaryotic translation initiation factor 1A, X-chromosomal, eukaryotic translation initiation factor 1A, Y chromosome, eukaryotic translation initiation factor 1A, Y-chromosomal, Eukaryotic translation initiation factor 4C, FLJ45762, Putative eukaryotic translation initiation factor 1A | |
| Rabbit | |
| 16 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 0.71mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000 | |
| P47813 | |
| EIF1AX | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human EIF1AX. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 1964 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering