Läs mer
Novus Biologicals™ EIF1AX Overexpression Lysate
Produktkod. 18240273 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18240273 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18240273 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL110171
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The EIF1AX Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21335 and based on accession number NM_1412. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens eukaryotic translation initiation factor 1A, X-linked (EIF1AX), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori DNA replication Transcription Translation and Splicing
Proteintillstånd Native
For Research Use Only