missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
eIF2A Antibody (3A7B11), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-26296AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
eIF2A Monoclonal antibody specifically detects eIF2A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| eIF2A | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| EIF-2, EIF-2A, EIF2AEIF2, EIF-2alpha, eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa, subunit 1 (alpha, 35kD ) | |
| Partial recombinant human EIF2A (between residues 350-585) expressed in E. coli [Uniprot Q9BY44] | |
| 0.1 mL | |
| Chromatin Research, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Translation Control, Unfolded Protein Response | |
| 83939 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 3A7B11 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Ammonium sulfate precipitation | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering