missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
eIF3K Antibody (01), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06567C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
eIF3K Monoclonal antibody specifically detects eIF3K in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Specifikationer
| eIF3K | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunofluorescence | |
| 01 | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| ARG134, eIF3k, EIF3-p28, EIF3S12eIF-3 p28, Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 12, eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 12, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit K, HSPC029, M9, MSTP001, muscle specific, Muscle-specific gene M9 protein, PLAC24, PLAC-24, PLAC-24eIF-3 p25, PRO1474, PTD001 | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human eIF3K (Q9UBQ5; Ala2-Gln218). | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 27335 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering