missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EIF3M Antibody (1A4), Novus Biologicals™

Produktkod. 30279294 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30279294 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30279294 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP342965

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

EIF3M Monoclonal antibody specifically detects EIF3M in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen EIF3M
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 1A4
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:100
Formulering PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Gene Alias B5 receptor, dendritic cell protein, eIF3m, eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit M, Fetal lung protein B5, FLJ29030, GA17, hfl-B5, HFLB5, PCI domain containing 1 (herpesvirus entry mediator), PCI domain-containing protein 1, PCID1B5
Värd art Mouse
Immunogen eukaryotic translation initiation factor 3, subunit M - (Uniprot# Q7L2H7)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10480
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.