missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ eIF4A i28

Beskrivning
eIF4A i28 is a eukaryotic initiation factor-4A (eIF4A) inhibitor (IC50 = 8.60 μM in an eIF4A ATPase assay). It decreases BJAB Burkitt lymphoma cell viability (EC50 = 0.46 μM in a CellTiter-Glo (CTG) luminescence cell viability assay. It acts as an RNA-competitive, ATP-uncompetitive eIF4A inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-(4-Butylphenyl)furan-2-yl)-6-nitroquinoline-4-carboxylic acid |
| CAS | 2861994-92-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | DNA, RNA and Protein Synthesis Inhibitors |
| Molekylformel | C24H20N2O5 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?