Läs mer
eIF4A3-IN-2, MedChemExpress
Beskrivning
eIF4A3-IN-2 is a highly selective and noncompetitive eukaryotic initiation factor 4A-3 (eIF4A3) inhibitor with an IC50 of 110 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | eIF4A3-IN-2 |
| CAS | 2095677-20-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H19Br2ClN4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (165.92 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)N2CCN(C(C3=C4N(C=C(Br)C=C4)N=C3)=O)C[C@@H]2C5=CC=C(Cl)C=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 602.7 |
| Formel vikt | 602.7 |
| Visa mer |