Läs mer
Abnova™ EIF4EBP1 (Human) Recombinant Protein
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Beskrivning
- Sequence: MSGGSSCSQTPSRAIPATRRVVLGDGVQLPPGDYSTTPGGTLFSTTPGGTRIIYDRKFLMECRNSPVTKTPPRDLPTIPGVTSPSSDEPPMEASQSHLRNSPEDKRAGGEESQFEMDI
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | AAH04459 |
| Gen-ID (Entrez) | 1978 |
| Namn | eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 |
| Beredningsmetod | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrolltestning | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Kvantitet | 10 μg |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | 4E-BP1, 4EBP1, BP-1, MGC4316, PHAS-I |
| Gensymbol | EIF4EBP1 |
| Art | Wheat Germ (in vitro) |
| Visa mer |