missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

eIF4G1, p Ser1231 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18227622 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.025 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18227622 0.025 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18227622 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP1049650.025ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

eIF4G1 Polyclonal specifically detects eIF4G1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen eIF4G1 (p Ser1232)
Användningsområden Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:100
Formulering PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol. with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q04637
Gene Alias DKFZp686A1451, EIF4F, eIF-4G 1, EIF-4G1, EIF4-gamma, eIF-4-gamma 1, EIF4GI, EIF4Gp220, eucaryotic translation initiation factor 4G, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 1, P220
Gensymboler EIF4G1
Värd art Rabbit
Immunogen The antiserum was produced against synthesized phosphopeptide derived from human eIF4G1 [p Ser1232] around the phosphorylation site of serine 1232 (P-V-Sp-P-L).
Molekylvikt av antigen 220 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.025 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, mTOR Pathway, Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1981
Testspecificitet eIF4G (phospho-Ser1232) detects endogenous levels of eIF4G only when phosphorylated at serine 1232.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.