Läs mer
Masterflex™ Åttakanaligt pumphuvud
Produktkod. 12447430 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
28,5 ml/min.
32,5 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
12447430 28,5 ml/min. Varje
12437430 32,5 ml/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12447430 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0762310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18415.00 SEK
    14338.85 SEK / Paket med 1
    Save 4076.15 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 03-02-2027
Välj huvudet med sex rullar för högre flödeshastigheter eller huvudet med åtta rullar för praktiskt taget pulslöst flöde
  • Beställ valfria minipatroner med justerbar ocklusion för att variera trycket för varje kanal
  • Ta enkelt bort eller sätt i minikassetter utan att störa andra kanaler
  • Maxtryck på 1,5 bar uppnås endast med tryckspakskassetter
  • Click-n-go-kassetter ger ett maxtryck på 1,0 bar.
Specifikationer
Beskrivning Åttakanaligt förlängningspumphuvud med 8 rullar
Flödeshastighet 28,5 ml/min.
Inkluderar åtta Click'n'go™ minikassetter.
Antal kanaler 8
Antal rullar 8
Hastighet 100 rpm