Läs mer
Masterflex™ Åttakanaligt pumphuvud
Produktkod. p-7184541
Flödeshastighet:
28,5 ml/min.
32,5 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12437430
Brand: Masterflex™ 0762300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj huvudet med sex rullar för högre flödeshastigheter eller huvudet med åtta rullar för praktiskt taget pulslöst flöde
  • Beställ valfria minipatroner med justerbar ocklusion för att variera trycket för varje kanal
  • Ta enkelt bort eller sätt i minikassetter utan att störa andra kanaler
  • Maxtryck på 1,5 bar uppnås endast med tryckspakskassetter
  • Click-n-go-kassetter ger ett maxtryck på 1,0 bar.
Specifikationer
Beskrivning Åttakanaligt förlängningspumphuvud med 6 rullar
Flödeshastighet 32,5 ml/min.
Inkluderar åtta Click'n'go™ minikassetter.
Antal kanaler 8
Antal rullar 6
Hastighet 100 rpm