Läs mer
Sonics Materials Åtta-elements sond
Beskrivning
- Ökar produktiviteten och minimerar repetitiva uppgifter genom att bearbeta identiskt 8 prover samtidigt
- Består av en aluminiumkoppling och åtta 1 8 ⁄tum. (3 mm) minimikrotoppar
- Bearbetningskapacitet: 250μ l-2 ml
- Avstånd mellan spetsar: 11 ⁄32 tum. (9 mm)
- Längd på minimikrotips: 11 ⁄16 tum. (17 mm)
- Artikelnummer 630-0602
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sond |
| Material | Aluminium |
| Beskrivning | 8-elements sond |
| Tipsstil | Mini Microtip |