Läs mer
Sonic Materials Sond med åtta element
Beskrivning
- Flerelementsonder med hög genomströmning ökar produktiviteten och minimerar repetitiva uppgifter genom att behandla identiskt många prov samtidigt
- De skruvas in i omvandlaren i stället för standarden 1 2 ⁄tum. (13 mm) sond, och kan användas antingen manuellt eller med automatiserade system.
- Energin som levereras av varje spets är enhetlig inom 2 %
- Med de fyra, åtta och tjugofyra elementsonderna är avståndet mellan spetsarna (mitt till mitt) 22 32 ⁄tum. (18 mm) och längden på de speciella mikrospetsarna är 57 16 ⁄tum. (139 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 8-elements sond |
| Material | Aluminium |
| Inkluderar | Aluminiumkoppling och 8 x 3 mm Special Microtips |
| Förpackningsmängd | 1 st |