Läs mer
Åtta elementlösning - Ge, Hf, Mo Sb Sn, Te, W, Zr för ICP/MS 10mg/L, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eight Elements |
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Ge,Hf,Mo,Sb,Sn,Te,W,Zr |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 10 mg/L |
| Typ | ICP/MS Calibration Multi-element Standard Solution |
| Element | Ge, Hf, Mo, Sb, Sn, Te, W, Zr |
| Lösningsmedel eller matris | Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
| Kvantitet | 250 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Multi-element Standard Solution for ICP. 8 Components in HNO3 2%; HF 0.1% (MS 011)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .