Läs mer
Arton elementlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12946193 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12946193 100 ml 100ml
12936193 50 ml 50ml
12956193 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12946193 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer MS 008 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 SEK
    2666.10 SEK / 100ml
    Save 763.90 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Arton elementlösning - Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb Se, Th, Tl, U, V, Zn för ICP/MS 10mg/L HNO3-matris
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eighteen Elements
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Th,Tl,U,V,Zn
Fysisk form Vätska
Koncentration 10 mg/L
Typ ICP/MS Kalibreringslösning för flerelementsstandard
Element Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Th, TI, U, V, Zn
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 100 ml
Produktbeteckning
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 18 Components in HNO3 2% (MS 008)
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .