Läs mer
Miele Professional™ Sätt in E 142
Produktkod. 10502022 Handla allt Miele Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
480 x 225 x 15/55mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
10502022 480 x 225 x 15/55mm Varje
1 options
Produktkod. 10502022 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3830300
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Sätt i E 142 för att hålla olika instrument
  • 1 mm tråd, 5 mm maskstorlek, 5 mm ramar
  • utrustad med 2 gångjärnshandtag
  • Max belastning 10 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sätt in, hälften
Modell E 142
Mått (L x B x H) 480 x 225 x 15/55mm
Höjd (metrisk) 15/55 mm
Längd (metrisk) 480 mm
Kvantitet 1 vardera