Läs mer
Tocris Bioscience™ EIPA
Beskrivning
TRPP3 channel inhibitor (IC50 = 10.5 μM). Inhibits the Na+/H+ exchanger (NHE). Derivative of amiloride (Cat. No. 0890).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EIPA |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 299.76 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.76 |