Läs mer
Invitrogen™ EK-Away™ Harts
Produktkod. 10403982
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10403982 7.5 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10403982 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R18001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
EK-Away tillhandahålls som en 50% etanoluppslamning; 10X bindnings- och 10X strippningsbuffertar ingår; 7,5 ml harts tar bort 250 enheter enterokinas; 30mL tar bort 1000 enheter av EKMax .
Speciellt utformad för att avlägsna EKMaxor andra enterokinasenzymer efter klyvning av proteiner som innehåller enterokinasklyvningsstället
  • Hartset är konjugerat med sojaböntrypsinhämmare, som har hög affinitet och bindningsförmåga för enterokinas
  • Enzymets katalytiska ställe binder detta agarosbaserade harts för enkelt batch- eller kolonnbundet avlägsnande av EKMaxor andra enterokinaspreparat
GST-märkt proteinrening, His-märkt proteinrening, protein- och peptidrening, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring EK-Away™ tillhandahålls som en 50 % etanoluppslamning och bör förvaras vid +4 °C. 10X bindnings- och 10X strippningsbuffertar ingår. 7,5 ml harts tar bort 250 enheter enterokinas; 30 ml tar bort 1000 enheter av EKMax™ . Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Form Flytande suspension
Produktlinje EK-Away
Kvantitet 7.5 mL
Typ Harts
Stationär fas Enterokinas
Kolumntyp Affinitet