Läs mer
Novex™ EK-Away™ Harts
Produktkod. 11573677
Change view
Kvantitet:
30 mL
Förpackningsstorlek:
30ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11573677 30 mL 30ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11573677 Leverantör Novex™ Leverantörsnummer R18002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20570.00 SEK
    17278.80 SEK / 30ml
    Save 3291.20 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
EK-Away™ Harts
EK-Away™ Harts är speciellt utformad för borttagning av EKMax™ eller andra enterokinas-enzymer efter klyvning av proteiner som innehåller enterokinasklyvningsstället (Figur 1). Hartset är konjugerat med sojaböntrypsinhämmare, som har hög affinitet och bindningsförmåga för enterokinas. Enzymets katalytiska ställe binder detta agarosbaserade harts för enkelt sats- eller kolonnbundet avlägsnande av EKMax™ eller andra enterokinaspreparat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Typ Harts
Kvantitet 30 mL
Form Suspension