Läs mer
Chemsplash Eka 55 Engångsoverall Typ 5/6
Beskrivning
Chemsplash Eka 55 engångsoverall
- Material: 55GSM mikroporöst laminattyg
- Funktioner
- Elastisk 3-delad huva, rygg och ärmslut
- Elastiska anklar
- Tvåvägs dragkedja och självhäftande dragkedja
- Silikon, latexfri och PFAS-fri
- Luddfritt tyg och Anti-Static
- Överensstämmer med: ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
- Tillgängliga storlekar: 4XL, 5XL, 6XL (koder 2756, 2757, 2758)
De Chemsplash Eka 55 Disposable Overall är tillverkad av 55GSM mikroporöst laminerat luddfritt tyg. Den ger en värdeorienterad laminerad Cat III Type 5B/6B-overall för applikationer som kräver högt skydd mot flytande kemikaliestänk, även under kortvarig användning. Med en elastisk rygg, huva, manschetter och vrister, samt en självhäftande lockflik, säkerställer denna kostym överlägsen tätning och skydd. De Chemsplash Eka-tyget är antistatiskt enligt EN1149-5:2008-standarderna och är luddfritt, vilket gör det idealiskt för miljöer där plaggfibrer inte får förorena arbetsområdet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst laminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |