Läs mer
Chemsplash Eka overall (steril och bestrålad)
Beskrivning
Chemsplash Eka 55 engångsoverall
- 55GSM mikroporöst laminattyg
- Elastisk 3-delad huva, rygg och ärmslut
- Tvåvägs dragkedja och självhäftande dragkedja
- Elastiska anklar
- Silikon, latexfri och PFAS-fri
- Icke luddande tyg och Anti-Static
- Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
- Finns i storlekarna 4-6XL (koder 2756, 2757 och 2758)
Beskrivning: The Chemsplash Eka 55 Disposable Overall är gjord av 55GSM mikroporöst laminerat luddfritt tyg. Denna Cat III Type 5B/6B-overall erbjuder bättre värde för applikationer där dräkten inte används under långa perioder men ändå kräver högt skydd mot flytande kemikaliestänk. Den har en elastisk rygg, huva, manschetter och vrister, med en självhäftande lockflik för ytterligare tätning. Chemsplash Eco tyg är Anti-Static enligt EN1149-5:2008 och luddfri, vilket gör den idealisk för miljöer som måste förbli oförorenade av plaggfibrer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst komposittyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |