Läs mer
Chemsplash Eka Jacket A/S med dragkedja och självhäftande flik
Produktkod. 30058475
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058475 Liten
30058216 Intermediär
30058245 Betydande
30058463 X-large
30058422 2X-large
30058215 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30058475 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2606.400.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 SEK
    1234.22 SEK / Paket med 25
    Save 135.78 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 29-06-2027
Engångsjacka med dragkedja är gjorda av mjuk och mikroporös Chemsplash tyg. Stark och resistent mot kemikaliestänk och damm.
Chemsplash Engångsjacka med dragkedja
  • Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Tyg
  • Långa ärmar och krage
  • Täckt dragkedja
  • Silikon och latexfri
  • Anti-Static Material
  • Luddfritt tyg
  • PFAS-fri
  • Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5–9
Beskrivning: Chemsplash Engångsjacka med dragkedja är gjord av mjuk och mikroporös Chemsplash tyg. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Luddfri och antistatisk i enlighet med EN1149-5:2008. Chemsplash tillbehör används för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren. Serien är designad för att ge maximal komfort och bärbarhet. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5–9.
Specifikationer
Produkttyp Kort labbrock
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Mikroporöst komposittyg
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Vätskor
Antal fickor Hold (Håll)
Latexfri Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Renrumsklass Klass 100-100 000 (ISO 5-8)