Läs mer
Chemsplash Eka Jacket A/S med dragkedja och självhäftande flik
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200105905
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Produktkod. 30058475
Brand: Chemsplash 2606.400.004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsjacka med dragkedja är gjorda av mjuk och mikroporös Chemsplash tyg. Stark och resistent mot kemikaliestänk och damm.
Chemsplash Engångsjacka med dragkedja
  • Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Tyg
  • Långa ärmar och krage
  • Täckt dragkedja
  • Silikon och latexfri
  • Anti-Static Material
  • Luddfritt tyg
  • PFAS-fri
  • Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5–9
Beskrivning: Chemsplash Engångsjacka med dragkedja är gjord av mjuk och mikroporös Chemsplash tyg. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Luddfri och antistatisk i enlighet med EN1149-5:2008. Chemsplash tillbehör används för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren. Serien är designad för att ge maximal komfort och bärbarhet. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5–9.
Specifikationer
Produkttyp Kort labbrock
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Mikroporöst komposittyg
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Vätskor
Antal fickor Hold (Håll)
Latexfri Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Renrumsklass Klass 100-100 000 (ISO 5-8)