Läs mer
Chemsplash Eka byxa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30058351
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058351 Liten
30058358 Intermediär
30058239 Betydande
30058170 X-large
30058436 2X-large
30058400 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30058351 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2616.400.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00 SEK
    1615.04 SEK / Paket med 50
    Save 174.96 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byxor med resår i midjan och anklar är starka och resistenta mot kemikaliestänk och damm.
Chemsplash Byxor med resår i midja och anklar
  • Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Tyg
  • Elastisk midja och anklar
  • Silikon och latexfri
  • Anti-Static Material
  • Luddfritt tyg
  • PFAS-fri
  • Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: Chemsplash Byxor med resår i midjan och anklar är gjorda av mjukt och mikroporöst Chemsplash tyg. De är starka och resistenta mot kemikaliestänk och damm, luddfria och har antistatiska egenskaper enligt EN1149-5:2008. Chemsplash tillbehör är utformade för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren. Denna serie har utformats för att erbjuda maximal komfort och bärbarhet. Byxorna överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9 standarder.
Specifikationer
Storlek Liten
Kön Unisex
Produkttyp Byxa
Material Mikroporöst non-woven polyetenlaminat
Färg Vitt
Ankel stil Elastisk
Sömtyp Sydd
Antal fickor Hold (Håll)
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja