Läs mer
Chemsplash Eka byxa
Beskrivning
Chemsplash Byxor med resår i midja och anklar
- Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Tyg
- Elastisk midja och anklar
- Silikon och latexfri
- Anti-Static Material
- Luddfritt tyg
- PFAS-fri
- Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: Chemsplash Byxor med resår i midjan och anklar är gjorda av mjukt och mikroporöst Chemsplash tyg. De är starka och resistenta mot kemikaliestänk och damm, luddfria och har antistatiska egenskaper enligt EN1149-5:2008. Chemsplash tillbehör är utformade för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren. Denna serie har utformats för att erbjuda maximal komfort och bärbarhet. Byxorna överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Vitt |
| Ankel stil | Elastisk |
| Sömtyp | Sydd |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |