Läs mer
EKASTU Safety EKASTU Rengöringsvätska
Produktkod. 10248784
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml (koncentrat)
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10248784 250 ml (koncentrat)
1 options
Produktkod. 10248784 Leverantör EKASTU Safety Leverantörsnummer 266962
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
EKASTU Rengöringsvätska används med andningsskyddsanordningar, ögonskydd och handskydd
Kommer inte att färga ytor
Specifikationer
Produkttyp EKASTU Rengöringsvätska
Färg Klart
Material Plasthus
Kapacitet (metrisk) 250 ml (koncentrat)
Höjd (metrisk) 15 cm
Vikt (metrisk) Cirka 273 g