Läs mer
EKASTU Safety EKASTU Maskdesinfektionsmedel
Produktkod. 10549432
Change view
Höjd (metrisk):
4.5 cm
Produktkod. Höjd (metrisk)
10549432 4.5 cm
1 options
Produktkod. 10549432 Leverantör EKASTU Safety Leverantörsnummer 266942
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
EKASTU Mask Desinfektionsmedel är ett effektivt långtidsdesinfektionsmedel för masker
  • Formaldehydfri
  • Behaglig doft
  • Kommer inte att färga ytan
  • Non-stick-ventiler
  • 250 ml (koncentrat)
Specifikationer
Höjd (metrisk) 4.5 cm