Läs mer
EL-102, MedChemExpress
Produktkod. 16461599
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16461599 1 mg -
16456998 10 mg -
16447066 100 mg -
16413057 50 mg 50mg
16409547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16461599 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16187
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress EL102 is a inhibitor of HIF1α , Which can inhibit tubulin polymerisation and decreased microtubule stability.
EL102 is a inhibitor of HIF1α , Which can inhibit tubulin polymerisation and decreased microtubule stability.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EL-102
CAS 1233948-61-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16N2O3S2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (93.64 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC(C3=CSC(C#N)=C3)=CC=C2C)=O
Molekylvikt (g/mol) 384.47
Formel vikt 384.47
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration