Läs mer
UVP EL lampor
Specifikationer
Specifikationer
| Ljuskälla | UV, vitt ljus |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 8 W |
| Våglängd | 365 nm |
| Amperage | 0,16 A |
| Mått (L x B x H) | 376 x 97 x 64 mm |
| Elektriska krav | 8 W, 230 V, 50/60 Hz |
| Höjd (metrisk) | 64 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Längd (metrisk) | 376 mm |
| Visa mer |