Läs mer
UVP EL lampor
Produktkod. 11778251
Change view
Våglängd:
254 nm
302 nm
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd unitSize
11778251 254 nm Varje
11738251 302 nm Varje
11758241 365 nm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11778251 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95020002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Ljuskälla UV, vitt ljus
Spänning 230 V
Wattal 8 W
Våglängd 254 nm
Amperage 0,16 A
Mått (L x B x H) 376 x 97 x 64 mm
Elektriska krav 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Höjd (metrisk) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Längd (metrisk) 376 mm
Modell EL-seriens lampa
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (metrisk) 97 mm
Produkttyp UV-lampa