Läs mer
UVP EL lampor
Produktkod. p-8014155
Våglängd:
254 nm
302 nm
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11778251
Brand: UVP 95020002
Only null left
Specifications
Ljuskälla UV, vitt ljus
Spänning 230 V
Wattal 8 W
Våglängd 254 nm
Amperage 0,16 A
Mått (L x B x H) 376 x 97 x 64 mm
Elektriska krav 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Höjd (metrisk) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Längd (metrisk) 376 mm
Modell EL-seriens lampa
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (metrisk) 97 mm
Produkttyp UV-lampa