Läs mer
UVP EL-serien UV-lampa
Produktkod. 11708261
Change view
Modell:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Längd (metrisk):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11708261 UVS-28 376 mm Varje
11718251 UVLS-28 376 mm Varje
11748221 UVLM-28 376 mm Varje
11728251 UVM-16 302 mm Varje
11768241 UVL-24 249 mm Varje
11708251 UVLS-24 249 mm Varje
11778241 UVL-26 302 mm Varje
11758221 UVLS-26 302 mm Varje
11708231 UVS-16 302 mm Varje
11728261 UVM-57 378 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11708261 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95024902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9950.00 SEK
    7300.42 SEK / Paket med 1
    Save 2649.58 SEK
    26% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Använd dessa lampor för laboratorie- och inspektionsapplikationer. UVP™ EL-seriens UV-lampor är tillverkade med ett hållbart, extruderat metallhölje och reptålig pulverfärg.
  • Robust design är utmärkt för hög användning
  • Lätt för att enkelt hålla eller placera lampan i stativet eller skåpet för handsfree-drift
  • Inbyggd reflektor förbättrar UV-belysning
Specifikationer
Spänning 220 V
Wattal 8 W
Våglängd 254 nm
Färg Vitt
Mått (L x B) 376 x 96 mm
Elektriska krav 8 W, 220 V, 50 Hz
Längd (metrisk) 376 mm
Modell UVS-28
Bredd (metrisk) 96 mm
Produkttyp UV-lampa
Frekvens 50 Hz