Läs mer
UVP EL-serien UV-lampa
Beskrivning
- Robust design är utmärkt för hög användning
- Lätt för att enkelt hålla eller placera lampan i stativet eller skåpet för handsfree-drift
- Inbyggd reflektor förbättrar UV-belysning
Specifikationer
Specifikationer
| Wattal | 4 W |
| Våglängd | 365 nm |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 249 x 97 mm |
| Längd (metrisk) | 249 mm |
| Modell | UVL-24 |
| Bredd (metrisk) | 97 mm |
| Produkttyp | UV-lampa |