Läs mer
Invitrogen™ Högdensitetslipoproteinkolesterol (HDL-C) kolorimetrisk analyssats
Dessa kompletta, färdiga att använda kit inkluderar genomskinliga 96-brunnars plattor, andra analysspecifika reagenser, buffertar och ett partispecifikt tekniskt datablad.
Brand:  Invitrogen™ EEA012
Produktkod. 17912041
  • 7290.00 SEK / Paket med 96
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
High-density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) kolorimetrisk analyssats är en mycket tillförlitlig och känslig analys designad för kvantitativ mätning av HDL-C i serum, plasma, odlingssupernatant, vävnad och celler. HDL-C är ett anti-aterosklerotiskt lipoprotein som kan transportera kolesterol från extrahepatiska vävnader till levern för metabolism och utsöndring av galla från kroppen. Dess plasmanivå är negativt korrelerad med risken för hjärt-kärlsjukdom.
Analysen är baserad på reaktionen av HDL-C med enzymreagens som innehåller kolesterolesteras och kolesteroloxidas för att producera väteperoxid. Väteperoxiden katalyseras av ett oxidas i närvaro av 4-aminoantipyrin (4-AA) och fenol (T-OOS) för att bilda en röd kinonförening. Det färgade ämnet har en maximal absorptionstopp vid 546 nm. HDL-C-innehållet i provet kan beräknas genom att mäta OD-värdet vid 546 nm.
Nyckelfunktioner
• Enkelt och snabbt protokoll —användarvänligt, kräver minimal praktisk tid och ger snabba resultat inom en kort inkubationsperiod
• Brett utbud av kit —över nyckelanalyter och mål inom de viktigaste metabola vägarna
• Konsekventa strikta —kvalitetskontrollkriterier för att säkerställa reproducerbara och tillförlitliga resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
0,–065 3,8 mmol/L
Förvara vid 2 –8 °C.
Cellkultursupernatant, Plasma, Serum, Vävnadshomogenater, Hela celler
10 min.
3
2.5μ L
Högdensitetslipoproteinkolesterol (HDL-C)
0,065 mmol/L
Kolorimetrisk
Mikroplattläsare
5
96 tester
Torris, 2 8 –°C
20 min.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ Högdensitetslipoproteinkolesterol (HDL-C) kolorimetrisk analyssats > 96 tester