Beskrivning
ELAC2 Polyclonal specifically detects ELAC2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ELAC2 |
| Användningsområden | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ELAC2 fragment. |
| Primär eller sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 60528 |
| Målarter | Human |
| Innehåll och lagring | Store at 4C in the dark. |
| Produkttyp | Antibody |
| Isotyp | IgG |
| Produktlinje | Novus |